Propanol-2 ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
673773-4LEA 440 EUR InStock
673773-4L
Propanol-2 ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Propanol-2
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 77-83 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -90 °C
Densité: 0,784-0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 44 mmHg ( 25 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Solubility in water complying
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid, free alkali Max. 0.0001 meq/g
Acetone (GC) Max. 0.002 %
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) Max. 0.002 %
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité