Éthanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8007.1000EA 35.27 EUR InStock
8007.1000 8007.5000 8007.2500 8007.2500PE
Éthanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point de fusion: –114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 95.1 - 96.9 % (v/v)
Acetone, isopropylalcohol passes test
Color (APHA) max. 10
Methanol (CH3OH) max. 0.1 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Solubility in Water passes test
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité