Éthanol ≥96% (v/v) Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59010.0500 1.59010.0500_T 1.59010.2500
1.59010.0500EA 26.1 EUR InStock
1.59010.0500 MERC1.59010.0500_T 1.59010.2500
Éthanol ≥96% (v/v) Reag. Ph. Eur., Supelco®
Éthanol
Bio-Based Ethanol
Instead of synthetic ethanol, we use bioethanol produced from grain or sugar cane. High quality, affordability, and ready availability make our bioethanol an obvious choice for a sustainable future.
  • Produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability
  • Production method is safer for the environment
Formule: C₂H₅OH
Point de fusion: –114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Grade Reag. Ph Eur
Hill Formula C₂H₆O
Chemical formula C₂H₅OH
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling point 78 °C (1013 hPa)
Density 0.805 - 0.812 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 3.5 - 15 %(V)
Flash point 17 °C
Ignition temperature 425 °C
Melting Point -117 °C
pH value 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure 59 hPa (20 °C)
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 6200 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 11
S Phrase S 7-16
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité