Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
20905.296EA 30.4 EUR InStock
20905.296 20905.365 20905.467 20905.320
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) 95.1 - 96.9 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance test Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.805 - 0.812
Absorbance (240 nm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) Max. 0.30
Absorbance (270-340 nm) Max. 0.10
The absorption curve is smooth Passes test
Methanol (V/V) Max. 200 ppm
Acetaldehyde + acetal (as C2H4O) (V/V) Max. 10 ppm
Benzene (V/V) Max. 2 ppm
Impurities (as 4-methylpentan-2-ol)(V/V) Max. 300 ppm
Disregard limit Max. 9 ppm
Residue on evaporation (W/V) Max. 25 ppm
Residual solvents Passes test
Bacterial endotoxins max 2.5 IU/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité