Méthanol ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83966.320EA 54.3 EUR InStock
83966.320
Méthanol ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 13,05984
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Eau Max. 0,1 %
Résidu à l'évaporation (100°C) Max. 0,0005 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité