Méthanol ≥99.9% ACS, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L
154903-1LEA 93.7 EUR InStock
154903-1L 154903-2L 154903-4X2L
Méthanol ≥99.9% ACS, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Méthanol
Beilstein Number: 1098229
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Mixable with H₂O complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
KMnO₄ reducing matter complying
Acetaldehyde Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.001 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 230 nm Max. 0.20
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 0.80
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
APHA Max. 10
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité