Méthanol ≥99.6%, Réactif de Laboratoire
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L 179957-4L
179957-2.5LEA 61.9 EUR InStock
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L HONC179957-4L
Méthanol ≥99.6%, Réactif de Laboratoire
Méthanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098229
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64…65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 36 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.6 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Autoignition Temperature 725 °F
Vapor Density 1.11 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité