Méthanol ≥99.9%, TraceSELECT™ pour analyse de la spéciation des métaux, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique
42105-1LEA 570 EUR InStock
42105-1L
Méthanol ≥99.9%, TraceSELECT™ pour analyse de la spéciation des métaux, Riedel-de Haën™
Méthanol
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS. Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance. The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64-65 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05984
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppb
Aluminium (Al) Max. 5 ppb
Arsenic (As) Max. 1 ppb
Gold (Au) Max. 0.5 ppb
Barium (Ba) Max. 0.5 ppb
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppb
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppb
Calcium (Ca) Max. 100 ppb
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppb
Cerium (Ce) Max. 0.5 ppb
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppb
Chromium (Cr) Max. 1 ppb
Cesium (Cs) Max. 0.5 ppb
Copper (Cu) Max. 1 ppb
Iron (Fe) Max. 5 ppb
Gallium (Ga) Max. 0.5 ppb
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppb
Mercury (Hg) Max. 1 ppb
Indium (In) Max. 0.5 ppb
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppb
Potassium (K) Max. 10 ppb
Lithium (Li) Max. 0.5 ppb
Magnesium (Mg) Max. 5 ppb
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppb
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppb
Sodium (Na) Max. 250 ppb
Nickel (Ni) Max. 2 ppb
Lead (Pb) Max. 0.5 ppb
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppb
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppb
Rubidium (Rb) Max. 0.5 ppb
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppb
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppb
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppb
Selenium (Se) Max. 1 ppb
Tin (Sn) Max. 0.5 ppb
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppb
Titanium (Ti) Max. 5 ppb
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppb
Uran (U) Max. 0.5 ppb
Vanadium (V) Max. 0.5 ppb
Zinc (Zn) Max. 50 ppb
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppb
Bromide (Br) Max. 10 ppb
Chloride (Cl) Max. 25 ppb
Fluoride (F) Max. 10 ppb
Iodide (I) Max. 10 ppb
Nitrite (NO₂) Max. 10 ppb
Nitrate (NO₃) Max. 25 ppb
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppb
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppb
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 10 ppm
Ketones (as CH₃COCH₃) Max. 20 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Transmittance at 230 nm Min. 75 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité