Potassium tert-butoxyde 98+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 33.9 EUR InStock
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
Potassium tert-butoxyde 98+%, pur
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Point de fusion: 240…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité