Potassium tert-butanolate 12% ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Potassium tert-butoxydePotassium tert-butylate
TCIAP1619-100MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1619-100ML TCIAP1619-500ML
Potassium tert-butanolate 12% ∼1 mol/L dans le THF
tert-Butanolate de potassium
Formule: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.0 to 13.2 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité