Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butanolate de potassium

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Potassium tert-butoxydePotassium tert-butylate

ROTH3956.1EA 0 EUR InStock
ROTH3956.1
tert-Butanolate de potassium
tert-Butanolate de potassium


Formule: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité