Méthanolate de potassium ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14261.18 14261.30
14261.18EA 42.4 EUR InStock
14261.18 14261.30
Méthanolate de potassium ≥90%
Méthanolate de potassium
Purity: 90+% CAS No.: 865-33-8 Molecular Formula: CH3KO Formula Weight: 70.14 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012416
Formule: CH₃KO
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité