Méthanolate de sodium, anhydre, en poudre, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 29.1 EUR InStock
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Méthanolate de sodium, anhydre, en poudre, pur
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Point de fusion: 126 °C (dec.)
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1431
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité