Triisopropanolate d'aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 0 EUR InStock
8.01079.9020 8.01079.9050
Triisopropanolate d'aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolate d'aluminium
Formule: C₉H₂₁AlO₃
Point d'ébullition: 135 °C (13 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Densité: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008870
Numéro CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
ONU: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité