Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triisopropanolate d'aluminium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Isopropylate d'aluminium

MOLE51729606-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE51729606-1KG
Triisopropanolate d'aluminium
Triisopropanolate d'aluminium


Formule: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204,25 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (13 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Densité: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008870
Numéro CAS: 555-31-7
ONU: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité