Mercapto-2 éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15890.0B A15890.0I A15890.30
A15890.0BEA 96.4 EUR InStock
A15890.0B A15890.0I A15890.30
Mercapto-2 éthanol ≥98%
2-Mercaptoethanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: HSCH2CH2OH Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.500 Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 Merck Reference: 14,5869 UN No.: 2966 MDL No.: MFCD00004890
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 156…158 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité