L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mercapto-2 éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.05740.0005 8.05740.1000 8.05740.0250 8.05740.9025
8.05740.0005EA 23.5 EUR InStock
8.05740.0005 8.05740.1000 8.05740.0250 8.05740.9025
Mercapto-2 éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Mercapto-2 éthanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 157
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 78.13 g/mol
Boiling Point 154 - 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.76 hPa (20 °C)
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 18 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 295 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité