1,12-Dodécanediol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 25.6 EUR InStock
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodécanediol 98%
1,12-Dodécanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
Point d'ébullition: 324 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…81 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004755
Numéro CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité