Ethylèneglycol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-EthanediolGlycol
PIER29810EA 152 EUR InStock
PIER29810
Ethylèneglycol
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/734375.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité