Ethylèneglycol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
6881.1 6881.2 6881.3
ROTH6881.1EA 50.9 EUR InStock
ROTH6881.1 ROTH6881.2 ROTH6881.3
Ethylèneglycol
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité