1,6-Hexanediol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO120650100EA 419 EUR InStock
ACRO120650100 ACRO120650025 ACRO120650010
1,6-Hexanediol 97%
1,6-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 253…260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002985
Numéro CAS: 629-11-8
Merck Index: 13,04709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité