Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
165680010 165680050 165680250 165681000 165685000
ACRO165680010EA 49.6 EUR InStock
ACRO165680010 ACRO165680050 ACRO165680250 ACRO165681000 ACRO165685000
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 99% pour biochimie
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 125…130 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 39…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
ONU: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.035
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
UV transmittance ≥99 % (c=5, 660 nm, water) 1 cm cell
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité