L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycérol origine végétale, anhydre, EMPROVE® EXPERT USP, JP, ACS, Ph. Eur., BP pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
1.37028.2500EA 231 EUR InStock
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
Glycérol origine végétale, anhydre, EMPROVE® EXPERT USP, JP, ACS, Ph. Eur., BP pour production biopharmaceutique, SAFC®
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290
Point de fusion: 18.6
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité