L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycérol ≥99.0% (par GC), qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
G7757-1GAEA 273 EUR InStock
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
Glycérol ≥99.0% (par GC), qualité Réactif
Glycérol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 3.1 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..