Sulfate de diméthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
116820010 116821000 116820050
ACRO116820010EA 91.1 EUR InStock
ACRO116820010 ACRO116821000 ACRO116820050
Sulfate de diméthyle 99+%
Sulfate de diméthyle
Formule: C₂H₆O₄S
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008416
Numéro CAS: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
ONU: 1595
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03305
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (As sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité