Lithium dodécyle sulfate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
413300250 413301000
ACRO413300250EA 118 EUR InStock
ACRO413300250 ACRO413301000
Lithium dodécyle sulfate 99+%
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité