Lithium dodécyle sulfate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 37.4 EUR InStock
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Lithium dodécyle sulfate ≥98%
Lithium dodécyle sulfate
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité