VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
Fournisseur: VWR Collection
113-9010EA 130 EUR InStock
113-9010 113-9011 113-9012 113-9013
VWR® Basic, Combinaisons, double fermeture à glissière
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons respirantes à usage unique, avec col, sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) non tissé. Ce tissu léger offre une protection efficace dans les environnements de travail sales, non dangereux.
  • Col
  • Fermeture à glissière (double sens)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Conditionnement: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité