Sulfate de lithium et de dodécyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Lithium dodécyle sulfateLithium laurylsulfateDodécylsulfate sel de lithiumLithium dodécylsulfate
MOLE14603001-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14603001-25G
Sulfate de lithium et de dodécyle
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité