1-Dodécanethiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12741.22 A12741.36
A12741.22EA 26.2 EUR InStock
A12741.22 A12741.36
1-Dodécanethiol ≥98%
1-Dodécanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 112-55-0
Molecular Formula: C12H26S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4601
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 276-278°
Beilstein Reference: 969337
MDL No.: MFCD00004885
Formule: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Point d'ébullition: 276…278 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.845
Point d'éclair: 133 °C (271 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004885
Numéro CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité