1-Octadécanethiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Octadécanethiol
ACRO354981000EA 91.6 EUR InStock
ACRO354981000 ACRO354985000 ACRO354980250
1-Octadécanethiol 96%
1-Octadécanethiol
Formule: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25…35 °C
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004886
Numéro CAS: 2885-00-9
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité