1-Tétradécanethiol ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: n-Tetradecyl mercaptan, 1-Mercaptotetradecane, n-Tetradecanethiol, N-tetradecylmercaptan
L09401.06 L09401.14
L09401.06EA 34.7 EUR InStock
L09401.06 L09401.14
1-Tétradécanethiol ≥94%
1-Tétradécanethiol
Purity: 94%
CAS No.: 2079-95-0
Molecular Formula: C14H30S
Formula Weight: 230.46
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Melting Point: 6-7°
Boiling Point: 176-180°/22mm
Beilstein Reference: 1742653
MDL No.: MFCD00022099
Formule: C₁₄H₃₀S
MW: 230,46 g/mol
Point d'ébullition: 176…180 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 6…7 °C
Densité: 0.850
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022099
Numéro CAS: 2079-95-0
EINECS: 218-209-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité