Chlorure de butane-1-sulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
403320250 403321000
ACRO403320250EA 120 EUR InStock
ACRO403320250 ACRO403321000
Chlorure de butane-1-sulfonyle 98%
Chlorure de butane-1-sulfonyle
Formule: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (21 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00007464
Numéro CAS: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité