Chlorure de 1-dodécanesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01224.06EA 85.8 EUR InStock
L01224.06
Chlorure de 1-dodécanesulfonyle ≥98%
Chlorure de 1-dodécanesulfonyle
Formule: C₁₂H₂₅ClO₂S
MW: 268,85 g/mol
Point d'ébullition: 126…130 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014728
Numéro CAS: 10147-40-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité