Chlorure de méthanesulfonyle 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: MéthanesulfochlorureMéthanesulfonyle chlorure
ACRO125642500EA 43.7 EUR InStock
ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125645000
Chlorure de méthanesulfonyle 99.5%
Chlorure de méthanesulfonyle
Formule: CH₃ClO₂S
MW: 114,55 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,48 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007454
Numéro CAS: 124-63-0
ONU: 3246
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité