Méthanesulfonate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
205260100 205260250 205261000 205265000
ACRO205260100EA 102 EUR InStock
ACRO205260100 ACRO205260250 ACRO205261000 ACRO205265000
Méthanesulfonate d'éthyle 99%
Méthanesulfonate d'éthyle
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C (760 mmHg)
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007559
Numéro CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité