Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanesulfonate d'éthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC13346500EA 67 EUR InStock
EHERC13346500
Méthanesulfonate d'éthyle
Méthanesulfonate d'éthyle


Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00007559
Numéro CAS: 62-50-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité