Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanesulfonate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15100700EA 70.7 EUR InStock
EHERC15100700
Méthanesulfonate de méthyle
Méthanesulfonate de méthyle


Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00007557
Numéro CAS: 66-27-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité