Acide éthanesulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO366040250EA 73.7 EUR InStock
ACRO366040250 ACRO366041000 ACRO366040050
Acide éthanesulfonique 95%
Acide éthanesulfonique
Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (3hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,343 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007529
Numéro CAS: 594-45-6
ONU: 2586
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité