Acide méthanesulfonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13565.22EA 34.9 EUR InStock
A13565.22 A13565.0E ABCRAB110742.0500 A13565.36
Acide méthanesulfonique ≥98%
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Point d'ébullition: 166…168 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1,481
Point d'éclair: 156 °C (312 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
ONU: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité