Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO206100250EA 134 EUR InStock
ACRO206100250 ACRO206101000
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 98%
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité