L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
A12654.06 A12654.14 A12654.22
A12654.06EA 53.5 EUR InStock
A12654.06 A12654.14 A12654.22
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 99
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Purity: 99% CAS No.: 2386-54-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na Formula Weight: 160.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3716662
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité