1-Décanesulfonate de sodium 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
369450050 369450250 369451000
ACRO369450050EA 66.1 EUR InStock
ACRO369450050 ACRO369450250 ACRO369451000
1-Décanesulfonate de sodium 96%
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Titration after Ion exchange ≥95 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité