1-Décanesulfonate de sodium, (max. 1,5% H₂O) 99% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
A14638.06 A14638.14 A14638.22
A14638.06EA 58.4 EUR InStock
A14638.06 A14638.14 A14638.22
1-Décanesulfonate de sodium, (max. 1,5% H₂O) 99% (poids sec)
1-Décanesulfonate de sodium
Purity: 99% CAS No.: 13419-61-9 Molecular Formula: CH3(CH2)9SO3Na Formula Weight: 244.33 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3918920 MDL No.: MFCD00007526
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité