1-Décanesulfonate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41036.0002EA 77.6 EUR InStock
8.41036.0002 8.41036.0050 8.41036.0010
1-Décanesulfonate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité