1-Décanesulfonate de sodium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 172 EUR InStock
30631-10G-F 30631-50G-F
1-Décanesulfonate de sodium, Supelco®
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité