Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO147900010EA 29.7 EUR InStock
ACRO147900010
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99+%
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité