Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
009635-5G 009635-25G
FLUO009635-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009635-5G FLUO009635-25G
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité