Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 62.4 EUR InStock
1.12146.0005 1.12146.8500
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité