Standard mixture of n-alkanes for system performance test
Fournisseur: Restek
REST31633EA 0 EUR InStock
REST31633
Standard mixture of n-alkanes for system performance test
Étalons Étalons organiques
These are reference mixtures for ISO/DIS 9377 (German H-53), a gas chromatography–flame ionization detection (GC-FID) method.
  • For GC analysis of total petroleum hydrocarbons (TPH) in water
  • Environmentally safer than previous methods
  • Calibration standard available as diesel no.2/motor oil and diesel no.2/mineral oil
Concentration: 50 μg/ml each in cyclohexane.
Certifications: ISO/DIS 9377 Water Quality Testing (German H-53)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité